Imprimer
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-4-methoxybenzene-1-sulphonyl fluoride, 3-Amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 4-Methoxymetanilyl fluoride
PC5637-10G PC5637-50G PC5637-1G
APOSPC5637-10GEA 0 EUR
APOSPC5637-10G APOSPC5637-50G APOSPC5637-1G
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle 97%
Fluorure de 3-amino-4-méthoxyphénylsulfonyle
Formule: C₇H₈FNO₃S
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007417
Numéro CAS: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II