Imprimer
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(4,4'-Difluorodiphenylmethyl)piperazine, 1-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, 4,4-Difluorobenzhydrylpiperazine
PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 145 EUR
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formule: C₁₇H₁₈F₂N₂
Poids moléculaire: 288.34 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Point de fusion: 88…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038660
Numéro CAS: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III