Imprimer
Acide 2,3,6-trifluoroisonicotinique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5635-10G PC5635-1G PC5635-5G
APOSPC5635-10GEA 841 EUR
APOSPC5635-10G APOSPC5635-1G APOSPC5635-5G
Acide 2,3,6-trifluoroisonicotinique 97%
Acide 2,3,6-trifluoroisonicotinique
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840204
Numéro CAS: 675602-92-3