Imprimer
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₇FO₃
Point d'ébullition: 115 °C/35mmHg
Point de fusion: 80…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320770
Numéro CAS: 447-43-8