Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 116 EUR
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845913
Numéro CAS: 1160574-68-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III