Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point de fusion: 198…203 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153196
Numéro CAS: 1701-18-4