Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 698 EUR
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 98%
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Poids moléculaire: 165.09 g/mol
Point d'ébullition: 37 °C/10mmHg
Densité: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789250
Numéro CAS: 113770-87-9