Imprimer
Pentafluorophénol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5630-100G PC5630-25G PC5630-500G PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA 34.8 EUR
APOSPC5630-100G APOSPC5630-25G APOSPC5630-500G APOSPC5630-1KG
Pentafluorophénol 99%
Pentafluorophénol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Formule: C₆HF₅O
Point d'ébullition: 143 °C
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002156
Numéro CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8