Imprimer
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₄F₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971596
Numéro CAS: 2358-41-0