4-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇F₃O₃ Point d'ébullition: 88…90 °C/15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041006 Numéro CAS: 780-31-4 |