Imprimer
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro(thiomorpholinomethyl)borate
PC56184-1G PC56184-5G
APOSPC56184-1GEA 181 EUR
APOSPC56184-1G APOSPC56184-5G
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Formule: C₅H₁₀BF₃KNS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10700162
Numéro CAS: 1150654-80-0