Imprimer
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 63.8 EUR
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇FN₂S
Point de fusion: 102…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01086598
Numéro CAS: 77815-14-6