Imprimer
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 19 EUR
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209248
Numéro CAS: 406476-31-1