Imprimer
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5612-1G PC5612-500MG PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA 46.4 EUR
APOSPC5612-1G APOSPC5612-500MG APOSPC5612-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 473-27-8