Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC56114-1G PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA 66.7 EUR
APOSPC56114-1G APOSPC56114-5G
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618942
Numéro CAS: 25771-21-5