Imprimer
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 284 EUR
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03074319
Numéro CAS: 481065-92-3