Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
5-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Poids moléculaire: 189.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236281
Numéro CAS: 240800-45-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III