Imprimer
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 343 EUR
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185347
Numéro CAS: 224044-97-7