Imprimer
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)ethanone
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 24.8 EUR
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 235.0255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526896
Numéro CAS: 123942-11-0