Imprimer
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 452 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Poids moléculaire: 238.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12914002
Numéro CAS: 1216862-84-8