Imprimer
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5596-5G PC5596-1G
APOSPC5596-5GEA 380 EUR
APOSPC5596-5G APOSPC5596-1G
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
N-Methyl chlorofluoroacetamide
Formule: C₃H₅ClFNO
Point d'ébullition: 80 °C/0,4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038320
Numéro CAS: 53441-15-9