Imprimer
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 618 EUR
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formule: C₄H₄BrF₃O₂
Point d'ébullition: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038319
Numéro CAS: 113816-36-7