Imprimer
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Iodo-1H,1H-undecafluorohexane
PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 178 EUR
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Formule: C₆H₂F₁₁I
Point d'ébullition: 133 °C
Densité: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038314
Numéro CAS: 335-50-2