Imprimer
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 132 EUR
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Formule: C₇H₆F₆O₂
Point d'ébullition: 62…63 °C/115mmHg
Densité: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093322
Numéro CAS: 135771-94-7