Imprimer
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Formule: C₁₀H₅F₅O₂
Point d'ébullition: 76 °C/20mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038874
Numéro CAS: 53841-60-4