Imprimer
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 343 EUR
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butène 97%
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butène
Formule: C₄H₃F₅
Point d'ébullition: 44350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1,