Imprimer
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC5551-25G PC5551-5G PC5551-1G
APOSPC5551-25GEA 748 EUR
APOSPC5551-25G APOSPC5551-5G APOSPC5551-1G
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₉F₃O₃S
Poids moléculaire: 266.24 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941309
Numéro CAS: 386715-52-2