Imprimer
2,6-Difluoro-4-méthoxyaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-3,5-difluoroanisole
PC5543-1G PC5543-5G PC5543-10G
APOSPC5543-1GEA 40.6 EUR
APOSPC5543-1G APOSPC5543-5G APOSPC5543-10G
2,6-Difluoro-4-méthoxyaniline
2,6-Difluoro-4-méthoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Poids moléculaire: 159.14 g/mol
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115922
Numéro CAS: 151414-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III