Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 104…105 °C Densité: 1,262 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00068659 Numéro CAS: 382-90-1 UN: 1993 ADR: 3,II |