Imprimer
4,4,4-Trifluorobutyrate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 58 EUR
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
4,4,4-Trifluorobutyrate de méthyle
4,4,4-Trifluorobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3,III