Imprimer
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,6-Trifluoro-1-bromo-3,5-dichlorobenzene
PC5512-5G PC5512-1G
APOSPC5512-5GEA 0 EUR
APOSPC5512-5G APOSPC5512-1G
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formule: C₆BrCl₂F₃
Point de fusion: 58…59,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424469
Numéro CAS: 24812-13-3