Imprimer
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 323 EUR
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formule: C₆H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 186.13 g/mol
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038322
Numéro CAS: 359-88-6
UN: 3272
ADR: 3 III