Pentafluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇F₅N Point d'ébullition: 161…164 °C Point de fusion: 44256 °C Densité: 1,53 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 29 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001775 Numéro CAS: 773-82-0 EINECS: 212-259-9 UN: 1993 ADR: 3,III |