Imprimer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 440 EUR
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832319
Numéro CAS: 119692-41-0