Imprimer
Acide pentafluorobenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 31.9 EUR
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
Acide pentafluorobenzoïque 99%
Acide pentafluorobenzoïque
Formule: C₇HF₅O₂
Point d'ébullition: 219…221 °C
Point de fusion: 100…104 °C
Densité: 1,944 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002406
Numéro CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6