Imprimer
3-Bromo-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 36.4 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
Poids moléculaire: 250.02 g/mol
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800708
Numéro CAS: 691877-03-9