Imprimer
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5485-1G PC5485-5G PC5485-25G
APOSPC5485-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5485-1G APOSPC5485-5G APOSPC5485-25G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998181
Numéro CAS: 1031929-20-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III