Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆ClF₅O₂S Point d'ébullition: 210…211 °C Densité: 1,797 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007427 Numéro CAS: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 UN: 3265 ADR: 8,II |