Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 285 EUR
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115960
Numéro CAS: 562840-50-0