Imprimer
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC5457-1G PC5457-5G PC5457-25G
APOSPC5457-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5457-1G APOSPC5457-5G APOSPC5457-25G
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₄N₂
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699117
Numéro CAS: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III