6-Fluoro-m-crésol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
Formule:
C₇H₇FO Poids moléculaire: 126.13 g/mol Point d'ébullition: 172…174 °C Densité: 1.155 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190101 Numéro CAS: 63762-79-8 |