Imprimer
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5453-10G PC5453-1G PC5453-5G PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA 338 EUR
APOSPC5453-10G APOSPC5453-1G APOSPC5453-5G APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Point d'ébullition: 54 °C/2mmHg
Densité: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108,9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862645
Numéro CAS: 358780-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III