Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 108 EUR
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972758
Numéro CAS: 948014-51-5