Imprimer
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 231 EUR
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque 97%
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 218.18 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C/11mmHg
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090487
Numéro CAS: 585-50-2