Imprimer
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethan-1-one
PC5431-1G PC5431-5G
APOSPC5431-1GEA 87 EUR
APOSPC5431-1G APOSPC5431-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₄H₉CIF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170137
Numéro CAS: 217186-15-7