Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzènesulfonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 58 EUR
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobenzènesulfonamide 98%
4-Bromo-3-fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094292
Numéro CAS: 263349-73-1