Imprimer
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 35 EUR
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094290
Numéro CAS: 351003-60-6