Imprimer
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5415-1G PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA 49.3 EUR
APOSPC5415-1G APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅ClFNO₂S
Point de fusion: 126…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094289
Numéro CAS: 351003-57-1