Imprimer
3-Chloro-2-fluorobenzènesulfonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5414-5G PC5414-10G
APOSPC5414-5GEA 165 EUR
APOSPC5414-5G APOSPC5414-10G
3-Chloro-2-fluorobenzènesulfonamide
3-Chloro-2-fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅ClFNO₂S
Poids moléculaire: 209.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 351003-58-2