4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈FNO₂S Point de fusion: 179…184 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02709831 Numéro CAS: 489-17-8 |